Learn More
Invitrogen™ BackDrop™ Background Suppressor for Microplate Assays
Código de producto. 15421094
Change view
Click to view available options
Incluye:
Un frasco de 50 ml
Un frasco de 5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
50 ml
Código de producto. Incluye unitSize
15421094 Un frasco de 5 mL 5 ml
15431094 Un frasco de 50 ml 50 ml
2 options
Código de producto. 15421094
Marca: Invitrogen™ B10511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se ha diseñado para suprimir eficazmente la fluorescencia de fondo en ensayos con células vivas.
BackDrop Background Suppressor is a novel signal enhancer reagent that helps improve signal-to-noise ratios when used with green-emitting fluorescent dyes or proteins.
El supresor de fondo BackDrop un novedoso reactivo potenciador de señales que ayuda a mejorar la relación señal-ruido cuando se utiliza con tintes fluorescentes o proteínas que emiten verde.
  • Se puede añadir a los medios completos.
  • Mejora la sensibilidad de los colorantes fluorescentes o proteínas que emiten verde.
  • Validado con muchos ensayos celulares, incluidos los ensayos de indicadores de iones y de potencial de membrana.
  • Mínima toxicidad celular: se ha demostrado que no causa estrés osmótico a las células neuronales.
La sensibilidad de los ensayos fluorescentes puede verse comprometida por la autofluorescencia o las señales fluorescentes de fondo. Estas señales de fondo son el resultado de proteínas celulares o componentes del medio de crecimiento y contribuyen a la disminución de la relación señal-ruido y a la reducción de la sensibilidad del ensayo. La adición de un supresor de fondo BackDrop reduce significativamente la señal de fondo y ayuda a mejorar los resultados experimentales. El supresor de fondo BackDrop puede añadirse a los medios de crecimiento y ha sido formulado para no contribuir a la toxicidad celular. Se ha utilizado con éxito con muchos tipos de células y reactivos fluorescentes diferentes (incluidos los indicadores de iones) para suprimir eficazmente la fluorescencia de fondo.
Análisis celular, imágenes celulares, inmunocitoquímica (ICC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Un frasco de 5 mL
Cantidad 5 mL
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. DO NOT FREEZE. Protect material from long-term exposure to light.
Línea de productos BackDrop
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de microplacas
Tipo de producto Supresor de fondo para ensayos de células vivas
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.