Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Galactose/Galactose Oxidase Assay Kit
Descripción
El kit de ensayo de galactosa/galactosa oxidasa Amplex Red proporciona un método sencillo y sensible para detectar la actividad de la galactosa oxidasa o galactosa mediante un lector de microplacas de fluorescencia o un fluorímetro. La galactosa oxidasa es una herramienta importante en la detección de galactosa en fluidos biológicos. El kit de ensayo de galactosa/galactosa oxidasa Amplex Red proporciona un método ultrasensible para detectar galactosa o para controlar la actividad de la galactosa oxidasa. La galactosa oxidasa cataliza la oxidación de la galactosa en la posición C6 y genera peróxido de hidrógeno. En presencia de peroxidasa de rábano (HRP), el peróxido de hidrógeno reacciona en una proporción estequiométrica de 1:1 con el reactivo Amplex Red para generar el compuesto rojo fluorescente, la resorufina. Como la resorufina tiene unos valores máximos de absorción y emisión de fluorescencia de alrededor de 571 nm y 585 nm respectivamente, hay poca interferencia de autofluorescencia en la mayoría de las muestras biológicas.
- Detecta concentraciones de tan solo 2 mU/ml de actividad de galactosa oxidasa o galactosa 4 μM
- Su formato permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
- Diseñado para una mínima interferencia autofluorescente
- También hay disponibles diseños de ensayos y envases personalizados
Utilice ensayos Amplex Red para una amplia gama de investigaciones
Hay disponible una amplia variedad de ensayos Amplex Red para el estudio de la señalización de células y lípidos, la neurobiología, el funcionamiento de procesos inflamatorios e inmunitarios, y el metabolismo. También ofrecemos el reactivo Amplex UltraRed, un reactivo de segunda generación que proporciona una mayor sensibilidad y una fluorescencia más brillante, así como el reactivo de parada Amplex Red/UltraRed. El reactivo de parada Amplex Red/UltraRed ofrece comodidad y control, ya que permite terminar la reacción de generación de la señal de fluorescencia en un momento determinado por el usuario. Después de añadir el reactivo de parada, la señal de fluorescencia permanece estable durante al menos tres horas.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de glucosidasa, neuraminidasa y enzimas relacionadas, actividad de oxidasa y peroxidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de galactosa/galactosa oxidasa |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas, Espectrofotómetro, Fluorímetro |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de galactosa/galactosa oxidasa Red |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Tubos, placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Amplex |
| Cantidad | 400 ensayos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |