Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Acetylcholine/Acetlycholinesterase Assay Kit
Descripción
El kit de ensayo de acetilcolina/acetilcolinesterasa Amplex Red proporciona un método ultrasensible para detectar la actividad de la acetilcolinesterasa (AChE) en un lector de microplacas de fluorescencia o un fluorímetro. La actividad de la AChE se supervisa indirectamente usando 10-acetil-3,7-dihidroxifenoxacina (reactivo Amplex Red), una sonda fluorogénica sensible para el peróxido de hidrógeno. La AChE convierte el sustrato de acetilcolina en colina, que luego se oxida mediante la colina oxidasa a betaína y peróxido de hidrógeno. En presencia de la peroxidasa de rábano, el peróxido de hidrógeno reacciona con el reactivo Amplex Red en una proporción estequiométrica 1:1 para crear un producto altamente fluorescente, la resorufina.
- Poca interferencia de la autofluorescencia en la mayoría de las muestras biológicas
- Detecta niveles de actividad de AChE de tan solo 0,002 U/ml en una hora
- Detecta niveles de acetilcolina de tan solo 0,3μM usando un exceso de AChE
- Alcance intervalos de detección de acetilcolina de 0,3 μM a 100 μM
- Su formato permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
- Diseñado para una mínima interferencia autofluorescente
- También hay disponibles diseños de ensayos y envases personalizados
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Intensidad de la fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de acetilcolina/acetlicolinesterasa |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas de fluorescencia |
| Tipo de producto | Ensayo de acetilcolina⁄acetlicolinesterasa |
| Línea de productos | Amplex |
| Cantidad | 500 ensayos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Propiedades de sustrato | Sustrato molecular |
| Tipo de sustrato | Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante), sustrato de acetilcolinesterasa |
| Mostrar más |