Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555-aha-dCTP
Descripción
Los colorantes Alexa Fluor™ 555, utilizados para etiquetar nucleótidos, son compatibles con los escáneres de micromatrices más utilizados y proporcionan valores de correlación de señal (R2) mayores que el par de colorantes Cy™3 y Cy5, lo que mejora la resolución de los ensayos de expresión génica de micromatrices de dos colores a 1,3 cambios de expresión. Los colorantes Alexa Fluor excepcionalmente brillantes y fotoestables también son esencialmente insensibles al pH y son altamente solubles en agua.
Matriz CGH, purificación y análisis de ADN y ARN, marcado de ADN, análisis de expresión génica y genotipado, identificación de genotipos y perfiles genómicos, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Nucleótido etiquetado |
| Concentración | 1 mM |
| ensayo | Ensayo de expresión génica de micromatrices |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Etiqueta o tinte | Colorante Alexa Fluor |
| Método de etiquetado | Etiquetado directo |
| Modificación | AHA (5-aminohexilacrilamido) |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Cantidad | 50 μl |