Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Código de producto. 10174712
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Infrarrojo cercano
Naranja
Ninguno
Rojo
Rojo anaranjado
Rojo lejano
Verde
Violeta
Intervalo de longitud de onda de excitación:
346⁄442
405/450
496⁄516
496⁄520
531⁄554
540⁄565
555/565 nm
555⁄565
556⁄570
558⁄569
578⁄600
581⁄609
591⁄608
633⁄647
650/668 nm
663⁄690
679⁄702
758/784
Ninguno
Tipo de colorante:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (fluoresceína)
Faloidina (sin marcar)
Oregon Green™ 488
TRITC (isotiocianato de tetrametilrodamina)
Texas Red™
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 miligramo
300 unidades
50 microgramos
cada uno
paquete de 300
Código de producto. Color Intervalo de longitud de onda de excitación Tipo de colorante unitSize
10174712 Azul 346⁄442 Alexa Fluor™ 350 cada uno
15932941 Violeta 405/450 Alexa Fluor™ Plus 405 cada uno
10730355 Verde 496⁄520 Oregon Green™ 488 cada uno
10615963 Verde 496⁄516 FITC (fluoresceína) 1 PCS
10184712 Amarillo 531⁄554 Alexa Fluor™ 532 cada uno
10063052 Rojo anaranjado 540⁄565 TRITC (isotiocianato de tetrametilrodamina) 300 unidades
10634053 Naranja 556⁄570 Alexa Fluor™ 546 1 PCS
10389132 Naranja 555⁄565 Alexa Fluor™ 555 1 PCS
16628105 Naranja 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555 50 microgramos
10643853 Rojo 558⁄569 BODIPY™ cada uno
10135092 Rojo anaranjado 578⁄600 Alexa Fluor™ 568 1 PCS
10751144 Rojo 581⁄609 Alexa Fluor™ 594 1 PCS
10164852 Rojo 591⁄608 Texas Red™ 1 PCS
10124892 Rojo lejano 633⁄647 Alexa Fluor™ 635 cada uno
16400815 Rojo lejano 650/668 nm Alexa Fluor Plus 647 paquete de 300
10402322 Infrarrojo cercano 663⁄690 Alexa Fluor™ 660 cada uno
10656163 Infrarrojo cercano 679⁄702 Alexa Fluor™ 680 cada uno
16316512 Infrarrojo cercano 758/784 Alexa Fluor™ Plus 750 cada uno
10125002 Ninguno Ninguno Biotin-XX cada uno
10718853 Ninguno Ninguno Faloidina (sin marcar) 1 miligramo
20 options
Código de producto. 10174712
Marca: Invitrogen™ A22281
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Obtención de mejores resultados en estudios de tinción de actina
La faloidina es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir de la “seta mortal” Amanita phalloides y se suele utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar selectivamente la f-actina. Una faloidina etiquetada de forma fluorescente tiene prácticamente las mismas propiedades de unión con la actina de diferentes especies, incluidas plantas y animales. La faloidina une la Actina F con un alto nivel de selectividad mientras que Alexa Fluor 350 proporciona una fluorescencia de color azul con un brillo y una fotoestabilidad incomparables. Al demostrar una tinción inespecífica casi inexistente, la faloidina Alexa Fluor 350 permite la discriminación de alto contraste de la tinción de actinas.
  • Tinción selectiva en actina F
  • Excelente rendimiento de fluorescencia
  • Excitación/emisión: 346/442 nm
  • Superior para la tinción de anticuerpos
  • Óptimo para muestras fijas y permeabilizadas
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto. Se emplea para visualizar y cuantificar F-actina en cortes de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 346⁄442
Tipo de colorante Alexa Fluor™ 350
Para utilizar con (equipo) Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with DAPI filter set
Cantidad 300 Units
Línea de productos Alexa Fluor
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Tipo de producto Faloidina
SubCellular Localization Actina, citoesqueleto, Cytoskeleton