Learn More
Invitrogen™ Acridine Orange
Código de producto. 10553053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10553053 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10553053
Marca: Invitrogen™ A1301
Colorante fijador de ácido nucleico con permeabilidad celular
La naranja de acridina emite fluorescencia verde cuando está unida a ADNbc y fluorescencia roja cuando está unida a ADNmc o ARN. Esta característica única hace que la naranja de acridina sea útil para los estudios del ciclo celular. La naranja de acridina también se ha utilizado como colorante lisosómico. Este colorante está disponible en solución (A-3568).
Apoptosis, análisis celular, ciclo celular, estructura celular, seguimiento y rastreo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, fragmentación de ADN, núcleo, envoltura nuclear y nucléolos, rastreo de organelos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 500⁄526 (ADN), 460⁄650 (ARN)
Tipo de colorante Permeabilidad celular
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 1 g
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinte
SubCellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • acridine orange
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acridine orange