missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ACMA (9-Amino-6-Chloro-2-Methoxyacridine)

Código de producto. 11593987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11593987 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11593987 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A1324

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Intercalador de ADN que se une selectivamente al poli (d(A-T))

La excitación del complejo ACMA-DNA (excitación/emisión máxima ∽419/483nm) es posible con la mayoría de las fuentes de luz UV, por lo que es compatible para su uso con colorantes de longitud de onda corta y larga. ACMA aparentemente también se une a las membranas en estado energizado y se apaga si se forma un gradiente de pH. Ha sido ampliamente empleado para seguir el movimiento catiónico y anión a través de las membranas y para estudiar la actividad de bombeo de protones de varias ATPasas ligadas a membranas.

Análisis celular, estructura celular, viabilidad celular, función y de proliferación, imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), señalización y homeostasis iónica, núcleo, envoltura nuclear y nucléolos, detección de pH

Información de órdenes

Condición de envío: Temperatura ambiente

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Azul
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 419⁄483
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 100 mg
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto ACMA
SubCellular Localization Núcleo, membranas celulares y lípidos, Lipids, Nucleus

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.