Learn More
Invitrogen™ 1,8-ANS (1-Anilinonaphthalene-8-Sulfonic Acid), high purity
Descripción
- Esencialmente no fluorescente en el agua, solo se vuelve apreciablemente fluorescente cuando se une a las membranas
Análisis celular, estructura celular, membranas (general) y lípidos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | 1,8-ANS |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Localización subcelular | Membranas celulares & lípidos |