Learn More
Corning™ Reactivos de Biología Molecular
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Tampón TAE
Tampón Tris Borato EDTA
Tampón de citrato de sodio salino
Tampón de clorhidrato de Tris
pH:
7 ± 0,1
7,5 ±0,1
8,3 ±0,1
8,4 ±0,1
8 ±0,1
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Certificado de análisis disponible
- El producto puede diluirse para obtener la concentración deseada
Información de órdenes
Se envía a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de clorhidrato de Tris |
| Concentración | 1 M |
| pH | 8 ±0,1 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Esterilidad | Sterile |