Learn More
Corning™ Reactivos de Biología Molecular
Descripción
- Certificado de análisis disponible
- El producto puede diluirse para obtener la concentración deseada
Información de órdenes
Se envía a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón TAE |
| Concentración | 10X |
| pH | 8,3 ±0,1 |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Esterilidad | Sterile |