Learn More
Erlab™ Molecode F
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Campana extractora inteligente Captair
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Equipo requeridos por la clase I de la norma AFNOR NF X 15-211: 2009 estándar
- Una celda situada en la cámara de muestreo permite la detección automática de la saturación del filtro por formaldehído
- Una segunda celda se coloca en contacto con el entorno del laboratorio indica una posible contaminación del aire ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Campana extractora inteligente Captair |
| Tipo de producto | Alarma de detección de saturación |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de formaldehído |