Learn More
Cytiva Papel de pruebas de humedad
Click to view available options
Diámetro (métrico):
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Para usarse al secar muestras durante la evaluación de humedad.
- Temperatura máxima recomendada de 550 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el secado de muestras durante la evaluación de humedad |
| Grado | Papel de pruebas de humedad |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |