missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mogrol, MedChemExpress

Código de producto. 16472589
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472589 1 mg 1 miligramo
16489278 10 mg 10 miligramos
16481708 5 mg 5 miligramos
16443956 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472589

Marca: Medchem Express HYN2312

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Mogrol is a biometabolite of mogrosides, and acts via inhibition of the ERK1/2 and STAT3 pathways, or reducing CREB activation and activating AMPK signaling.

Mogrol is a biometabolite of mogrosides, and acts via inhibition of the ERK1/2 and STAT3 pathways, or reducing CREB activation and activating AMPK signaling.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mogrol
CAS 88930-15-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H52O4
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (104.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2([H])[C@]3(C)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)(O)C)CC[C@](C)4[C@]3([H])CC=C12
Peso molecular (g/mol) 476.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.73
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.