missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOGAT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16850895 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16850895 20 μL 20 microlitros
16840895 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16850895

Marca: Proteintech 212861AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dietary fat absorption from the small intestine is facilitated by acyl-CoA:monoacylglycerol transferase (MOGAT; EC 2.3.1.22) and acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase (DGAT; see MIM 604900) activities. MOGAT catalyzes the joining of monoacylglycerol and fatty acyl-CoAs to form diacylglycerol (Yen and Farese, 2003 ).

Especificaciones

Antígeno MOGAT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MOGAT2
N.º de referencia del gen Q3SYC2, Q80W94
Alias de gen DC5, DGAT2L5, hDC5, hMGAT2, MGAT2, MOGAT2
Símbolos de los genes Mogat2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MOGAT2 Fusion Protein Ag15806
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 233549, 681211, 80168
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.