Learn More
OHAUS™ Bloque de módulos para viales
Código de producto. 15752599 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Admite:
Viales de 12 mm
Viales de 15 mm
Viales de 16 mm
Viales de 17 mm
Viales de 21 mm
Viales de 23 mm
Viales de 28 mm
Viales de 35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15752599
Marca: OHAUS™ 30400183
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El bloque de módulos OHAUS™ para viales cuenta con un estrecho contacto de tubos a paredes que permite una máxima retención de calor y está disponible con o sin un termómetro.
  • Los accesorios del calentador de bloque incluyen bloques modulares para acomodar casi cualquier muestra
  • Los bloques modulares tienen un contacto estrecho de tubos a paredes, lo que permite un máximo retención de calor
  • La mayoría de los bloques disponen de un termómetro para medir la temperatura del bloque
  • Las cubiertas de baja temperatura ayudan a reducir el flujo de aire para estabilidad de temperatura adicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque de módulos para viales 15 mm
Admite Viales de 15 mm
Material Aluminio anodizado
No. of Places 20
Tipo Bloque
Incluye Con termómetro para pocillos
Tamaño 1 bloque
Tamaño del tubo 15 mm
Fondo interior (métrico) 35 mm
Diámetro interior (métrico) 15,8 mm