Descripción
- Bloque doble
- Profundidad del pocillo: 13,5mm
- Se ajusta los termobloques secos 2/4/6
- Pocillo rebajado para una mejor estabilidad, superficie plana para placas de fondo planas y redondas
- Dimensiones: 15,2 L × 9,5 An × 5,7 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Placa de titulación del bloque del módulo |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de titulación de 96 pocillos y 384 pocillos |
| Material | Aluminio anodizado |
| Tipo | Bloque |
| Tipo de muestra | Placa de título |
| Tamaño | 2 bloque |
| Longitud (imperial) | 6 pulg |
| Longitud (métrico) | 15,2 cm |
| Altura (imperial) | 2,25 in |
| Altura (métrico) | 5,7 cm |
| Mostrar más |