Learn More
OHAUS™ Bloques modulares y accesorios
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tipo de muestra:
Tubo de 1,5 ml
Tubo de 10 mm
Tubo de 15 ml
Tubo de 15/16 mm
Tubo de 50 ml
Tipo:
Accesorio, kit de sonda de temperatura
Bloque
Fondo del pocillo (métrico):
3,91 cm
4,45 cm
4,76 cm
4,8 cm
Diámetro del pocillo (métrico):
1,07 cm
1,1 cm
1,71 cm
1,75 cm
2,9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los bloques modulares se venden por separado de los calentadores.
- El contacto estrecho de los tubos con las paredes de bloques permite una retención máxima del calor
- Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura del bloque
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bloque de módulos de Microtaper de 1,5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloque seco |
| Material | Aluminio anodizado |
| No. of Places | 20 |
| Tipo | Bloque |
| Tipo de muestra | Tubo de 1,5 ml |
| Longitud (imperial) | 3,75 in |
| Longitud (métrico) | 9,5 cm |
| Altura (imperial) | 2 pulg |
| Altura (métrico) | 5,1 cm |
| Mostrar más |