Description
Incluye una pantalla LED en el panel frontal.
- Permite a la unidad leer el bloque real
- Incluye sonda SS RTD, varilla de soporte de acero inoxidable de 45,7 cm, pinza de extensión de termómetro/sonda de temperatura y conector de gancho
Specifications
Specifications
| Descripción | Sonda de acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloque seco |
| Tipo | Accesorio, kit de sonda de temperatura |
| Incluye | Sonda RTD de acero inoxidable, varilla de soporte vertical de 45,7 cm, pinza de extensión de termómetro/sonda y conector de gancho |