Learn More
OHAUS™ Bloques modulares y accesorios
Código de producto. 15742589 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tipo de muestra:
Tubo de 1,5 ml
Tubo de 10 mm
Tubo de 15 ml
Tubo de 15/16 mm
Tubo de 50 ml
Tipo:
Accesorio, kit de sonda de temperatura
Bloque
Fondo del pocillo (métrico):
3,91 cm
4,45 cm
4,76 cm
4,8 cm
Diámetro del pocillo (métrico):
1,07 cm
1,1 cm
1,71 cm
1,75 cm
2,9 cm
Förpackningsstorlek
cada uno
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Para evitar posibles riesgos eléctricos, NO llene el pocillo ni bloquee con agua u otros líquidos. Las unidades están diseñadas como un baño seco/incubadora.
Produktkode 15742589
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 30400172
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Para evitar posibles riesgos eléctricos, NO llene el pocillo ni bloquee con agua u otros líquidos. Las unidades están diseñadas como un baño seco/incubadora.
Construido en bloque sólido de aluminio anodizado.
Los bloques modulares se venden por separado de los calentadores.
  • El contacto estrecho de los tubos con las paredes de bloques permite una retención máxima del calor
  • Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura del bloque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Descripción Bloque de módulos de centrífuga cónica de 15 ml
Para utilizar con (equipo) Termobloque seco
Material Aluminio anodizado
No. of Places 12
Tipo Bloque
Tipo de muestra Tubo de 15 ml
Longitud (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 9,5 cm
Altura (imperial) 2 pulg
Altura (métrico) 5,1 cm
Fondo del pocillo (imperial) 1,75 in
Fondo del pocillo (métrico) 4,45 cm
Diámetro del pocillo (imperial) 0,67 in
Diámetro del pocillo (métrico) 1,71 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.