Learn More
OHAUS™ Bloques modulares y accesorios
Código de producto. 15712579 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tipo de muestra:
Tubo de 1,5 ml
Tubo de 10 mm
Tubo de 15 ml
Tubo de 15/16 mm
Tubo de 50 ml
Tipo:
Accesorio, kit de sonda de temperatura
Bloque
Fondo del pocillo (métrico):
3,91 cm
4,45 cm
4,76 cm
4,8 cm
Diámetro del pocillo (métrico):
1,07 cm
1,1 cm
1,71 cm
1,75 cm
2,9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Para evitar posibles riesgos eléctricos, NO llene el pocillo ni bloquee con agua u otros líquidos. Las unidades están diseñadas como un baño seco/incubadora.
Código de producto. 15712579
Marca: OHAUS™ 30400159
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para evitar posibles riesgos eléctricos, NO llene el pocillo ni bloquee con agua u otros líquidos. Las unidades están diseñadas como un baño seco/incubadora.
Construido en bloque sólido de aluminio anodizado.
Los bloques modulares se venden por separado de los calentadores.
  • El contacto estrecho de los tubos con las paredes de bloques permite una retención máxima del calor
  • Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura del bloque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque de módulos de Microtaper de 1,5 ml
Para utilizar con (equipo) Termobloque seco
Material Aluminio anodizado
No. of Places 20
Tipo Bloque
Tipo de muestra Tubo de 1,5 ml
Longitud (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 9,5 cm
Altura (imperial) 2 pulg
Altura (métrico) 5,1 cm
Fondo del pocillo (imperial) 1,53 in
Fondo del pocillo (métrico) 3,91 cm
Diámetro del pocillo (imperial) 0,43 in
Diámetro del pocillo (métrico) 1,1 cm