Learn More
OHAUS™ Bloques modulares y accesorios
Código de producto. 15702589 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de muestra:
Tubo de 1,5 ml
Tubo de 10 mm
Tubo de 15 ml
Tubo de 15/16 mm
Tubo de 50 ml
Tipo:
Accesorio, kit de sonda de temperatura
Bloque
Fondo del pocillo (métrico):
3,91 cm
4,45 cm
4,76 cm
4,8 cm
Diámetro del pocillo (métrico):
1,07 cm
1,1 cm
1,71 cm
1,75 cm
2,9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de muestra Tipo Fondo del pocillo (métrico) Diámetro del pocillo (métrico) unitSize
15702589 Tubo de 50 ml Bloque 4,76 cm 2,9 cm cada uno
15712579 Tubo de 1,5 ml Bloque 3,91 cm 1,1 cm cada uno
15742589 Tubo de 15 ml Bloque 4,45 cm 1,71 cm cada uno
15752569 Tubo de 15/16 mm Bloque 4,8 cm 1,75 cm cada uno
15732569 Tubo de 10 mm Bloque 4,8 cm 1,07 cm cada uno
15782659 - Accesorio, kit de sonda de temperatura - - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Para evitar posibles riesgos eléctricos, NO llene el pocillo ni bloquee con agua u otros líquidos. Las unidades están diseñadas como un baño seco/incubadora.
Código de producto. 15702589 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400168
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para evitar posibles riesgos eléctricos, NO llene el pocillo ni bloquee con agua u otros líquidos. Las unidades están diseñadas como un baño seco/incubadora.
Construido en bloque sólido de aluminio anodizado.
Los bloques modulares se venden por separado de los calentadores.
  • El contacto estrecho de los tubos con las paredes de bloques permite una retención máxima del calor
  • Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura del bloque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque de módulos de centrífuga cónica de 50 ml
Para utilizar con (equipo) Termobloque seco
Material Aluminio anodizado
No. of Places 5
Tipo Bloque
Tipo de muestra Tubo de 50 ml
Longitud (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 9,5 cm
Altura (imperial) 2 pulg
Altura (métrico) 5,1 cm
Fondo del pocillo (imperial) 1,87 in
Fondo del pocillo (métrico) 4,76 cm
Diámetro del pocillo (imperial) 1,14 in
Diámetro del pocillo (métrico) 2,9 cm