Learn More
Thermo Scientific™ Agar Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado (ISO) (deshidratado)
Código de producto. 11933582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11933582 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11933582
Marca: Thermo Scientific™ CM1112B
Edge
Enriquezca selectivamente especies de salmonela en alimentos, heces de animales y muestras medioambientales mediante el enriquecimiento de la movilidad.
Enriquezca selectivamente especies de salmonela en alimentos, heces de animales y muestras medioambientales con el agar Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado (MRSV) (ISO) (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. La eficacia del medio reside en la capacidad de las salmonelas de desplazarse a través del medio selectivo por delante de los microorganismos gramnegativos móviles competidores y, de este modo, producir halos opacos de proliferación.
Utilice el enriquecimiento de la movilidad del agar Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado (ISO) para aislar especies de Salmonella en muestras de alimentos y medioambientales relacionadas con la primera fase de la producción animal (como el polvo).
  • Un método sencillo y sensible para aislar salmonelas de muestras de alimentos y medioambientales.
  • Incorporado en ISO 6579:2002+A1:2007 Anexo D1, para el aislamiento de salmonelas de heces animales (como aves de corral, cerdos y ganado).
  • La flora grampositiva se inhibe mediante novobiocina, pH bajo, altas concentraciones de cloruro de magnesio y malaquita verde.
  • El aislamiento se basa en la capacidad de las salmonelas de desplazarse a través del medio selectivo por delante de los microorganismos gramnegativos móviles competidores y, de este modo, producir halos opacos de proliferación.
  • Se logra realizar una identificación provisional mediante subcultivos en agar XLD y un segundo agar de Salmonella elegido.
El agar Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado (ISO) se basa en la formulación descrita por De Smedt et al., que ha demostrado detectar más muestras positivas de salmonela que los procedimientos tradicionales de enriquecimiento2.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agar Rappaport-Vassiliadis semisólido modificado (ISO) (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g