Learn More
Epredia™ Hematoxilina Harris modificada
Product Code. 10249988 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,47 l (1 pinta)
1 gal
Unit Size:
1 PCS
paquete de 4
Product Code. Cantidad unitSize
10249988 1 gal 1 PCS
10589618 0,47 l (1 pinta) paquete de 4
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10249988
Brand: Epredia™ 72711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilice la hematoxilina de Harris modificada Epredia™, una tinción nuclear regresiva, tanto para histología como para citología.
  • La formulación no contiene mercurio
  • Más estable que la hematoxilina Harris convencional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 1 gal
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Precautionary Statement
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: hematoxylin, sodiumiodate, ethyl alcohol, methyl alcohol, diazolidinyl urea, acetic acid, aluminium