Learn More
Epredia™ Kit de tinción de metenamina de plata (ácido periódico) modificado de Grocott
Código de producto. p-4530103 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de tinción de plata, ácido peryódico
Metanamina/bórax
Solución de cloruro de oro (0,1 %)
Solución de nitrato de plata (5 %)
Solución de tinción verde sólido
Solución de tiosulfato de sodio
Solución de ácido peryódico (1 %)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
125 ml
30 ML
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10198198 Kit de tinción de plata, ácido peryódico 1 PCS
12500037 Metanamina/bórax 12 PCS
12563647 Solución de tinción verde sólido cada uno
12573647 Solución de tiosulfato de sodio 125 ml
12583647 Solución de cloruro de oro (0,1 %) 125 ml
12593647 Solución de ácido peryódico (1 %) 125 ml
12563657 Solución de nitrato de plata (5 %) 30 ML
7 options
Código de producto. 10198198
Marca: Epredia™ 87008
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Distinguish fungi, basement membranes and opportunistic organisms such as Pneumocystis Carinii in tissue sections with Epredia™ Modified Grocott's Methenamine Silver (Periodic Acid)
  • Los hongos, las membranas basales y los organismos oportunistas, junto con las fibras reticulares, se tiñen de negro
  • El fondo está teñido de verde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de tinción de plata, ácido peryódico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SILVER STAIN KIT, PERIODIC ACID, INC 6 X METHENAMI ne/Borax capsules, 125mL Fast Green stain solu., 125mL sodium thiosulfate solu., 125mL Gold chlorid e solu. (0.1%), 125mL Periodic acid solu. (1%) and 30mL Silver nitrate solu. (5%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: silver nitrate, tetra borate sodium salts, methenamine