Learn More
Epredia™ Kit de tinción de metenamina de plata (ácido periódico) modificado de Grocott
Código de producto. 12573647 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de tinción de plata, ácido peryódico
Metanamina/bórax
Solución de cloruro de oro (0,1 %)
Solución de nitrato de plata (5 %)
Solución de tinción verde sólido
Solución de tiosulfato de sodio
Solución de ácido peryódico (1 %)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
125 ml
30 ML
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
12573647 Solución de tiosulfato de sodio 125 ml
10198198 Kit de tinción de plata, ácido peryódico 1 PCS
12500037 Metanamina/bórax 12 PCS
12563647 Solución de tinción verde sólido cada uno
12583647 Solución de cloruro de oro (0,1 %) 125 ml
12593647 Solución de ácido peryódico (1 %) 125 ml
12563657 Solución de nitrato de plata (5 %) 30 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12573647 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 88025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Distinguish fungi, basement membranes and opportunistic organisms such as Pneumocystis Carinii in tissue sections with Epredia™ Modified Grocott's Methenamine Silver (Periodic Acid)
  • Los hongos, las membranas basales y los organismos oportunistas, junto con las fibras reticulares, se tiñen de negro
  • El fondo está teñido de verde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Solución de tiosulfato de sodio
Cantidad 125 ml