Learn More
Epredia™ Kit de tinción de metenamina de plata (ácido periódico) modificado de Grocott
Código de producto. 12500037 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de tinción de plata, ácido peryódico
Metanamina/bórax
Solución de cloruro de oro (0,1 %)
Solución de nitrato de plata (5 %)
Solución de tinción verde sólido
Solución de tiosulfato de sodio
Solución de ácido peryódico (1 %)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
125 ml
30 ML
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
12500037 Metanamina/bórax 12 PCS
10198198 Kit de tinción de plata, ácido peryódico 1 PCS
12563647 Solución de tinción verde sólido cada uno
12573647 Solución de tiosulfato de sodio 125 ml
12583647 Solución de cloruro de oro (0,1 %) 125 ml
12593647 Solución de ácido peryódico (1 %) 125 ml
12563657 Solución de nitrato de plata (5 %) 30 ML
7 options
Código de producto. 12500037
Marca: Epredia™ 88023
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Distinguish fungi, basement membranes and opportunistic organisms such as Pneumocystis Carinii in tissue sections with Epredia™ Modified Grocott's Methenamine Silver (Periodic Acid)
  • Los hongos, las membranas basales y los organismos oportunistas, junto con las fibras reticulares, se tiñen de negro
  • El fondo está teñido de verde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Metanamina/bórax
Cantidad 6 cápsulas
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: borates tetra sodiumsalts decahydrate,methenamine