Learn More
Advantech Tamices de malla de acero inoxidable estándar de separación para tamizadores sónicos modelo L3P
Click to view available options
Sieve Number:
10
14
18
20
Tamaño de poro:
1 mm
1,4mm
2 mm
850 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su uso con los tamices sónicos Advantech Modelo L3P
Cumplen con todas las normas ASTM™ aplicables. Diámetro interno de 3 pulg Tamices (de 7,6 cm) con bastidores acrílicos transparentes. Selección de tamices de acero inoxidable o de malla de níquel.
Tamices de malla de acero inoxidable estándar
- Coloque hasta seis tamices
- Altura total: 5/8 mm (16 pulg)
Tamices de malla de níquel de precisión
- Coloque hasta tres tamices
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (imperial) | 5,6 in |
| Fondo (métrico) | 14,2cm |
| Tamaño de poro | 850 μm |
| Tipo | Tamiz de precisión |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E11 |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,5 in |
| Para utilizar con (equipo) | Tamizadores sónicos Advantech modelo L3P |
| Estándar Tyler | Malla 20 |
| Estándar EE.UU. | N.º 20 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para el análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio |
| Mostrar más |