Learn More
Advantech Tamices de malla de acero inoxidable estándar de separación para tamizadores sónicos modelo L3P
Descripción
Para su uso con los tamices sónicos Advantech Modelo L3P
Cumplen con todas las normas ASTM™ aplicables. Diámetro interno de 3 pulg Tamices (de 7,6 cm) con bastidores acrílicos transparentes. Selección de tamices de acero inoxidable o de malla de níquel.
Tamices de malla de acero inoxidable estándar
- Coloque hasta seis tamices
- Altura total: 5/8 mm (16 pulg)
Tamices de malla de níquel de precisión
- Coloque hasta tres tamices
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (imperial) | 5,6 in |
| Fondo (métrico) | 14,2cm |
| Tamaño de poro | 850 μm |
| Tipo | Tamiz de precisión |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E11 |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,5 in |
| Para utilizar con (equipo) | Tamizadores sónicos Advantech modelo L3P |
| Estándar Tyler | Malla 20 |
| Estándar EE.UU. | N.º 20 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para el análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio |
| Mostrar más |