Product Code. 12653660
Click to view available options
Product Code.
Tamaño
unitSize
12653660
2XL
paquete de 20
12663660
3XL
paquete de 20
12673660
L
paquete de 20
12683660
M
paquete de 20
12693660
XL
paquete de 20
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code.
12653660
Brand: DuPont™
D13395268
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Specifications
Tipo de producto
Hooded Coveralls
Tamaño
2XL
Material
Tychem
Color
Gris
Estilo de cintura
Elástico
Estilo de tobillo
Elastic, Attached Socks, Boot Overflaps
Estilo de manguito
Double
Estilo de cuello
Hooded
Hood Type
Elástico
Tipo de tapón
Zipper with Storm Flap
Tipo de costura
Stitched, Taped
Clase de protección
Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
Resistencia
Chemicals
Tipo de collarín
Self-adhesive chin flap
Descripción
Tychem™ F Fabric
Tamaño del tórax (métrico)
De 116 a 124 cm
Para utilizar con (aplicación)
Para una amplia gama de aplicaciones, desde la limpieza de derrames químicos o respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas
Show More
Show Less
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?