Description
- Mono con capucha de 3 piezas
- Diseño ergonómico protector
- Costuras externas
- Muñecas, tobillos y cara elásticos
- Cintura elástica (pegada)
- Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
- Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Mono con capucha |
| Tamaño | XL |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Verde |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Hood Type | 3 paneles |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Show More |