Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert verde
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13446646 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
13446646 L paquete de 100
13436646 XL paquete de 100
13416646 M paquete de 100
13456646 2XL paquete de 100
4 options
Código de producto. 13446646
Marca: DuPont™ D14936664
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
De HDPE no tejido. La capucha de 3 piezas ofrece un ajuste óptimo a la cabeza y la cara al girar, mientras que la amplia zona de la entrepierna proporciona libertad de movimiento.
  • Mono con capucha de 3 piezas
  • Diseño ergonómico protector
  • Costuras externas
  • Muñecas, tobillos y cara elásticos
  • Cintura elástica (pegada)
  • Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
  • Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
  • Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño L
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Verde
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Cosido
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6
Resistencia Abrasion
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm