Learn More
Jenway™ Medidor de conductividad de sobremesa Modelo 4510 y Modelo 4520
Descripción
- Mida siempre con la mejor resolución con el reconocimiento automático de estándares.
- Calibre fácilmente con una solución estándar o una constante de celda conocida.
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración (conductividad) | 1413 μS, 12,88 mS, 84 μS, 10 μS, 1382 ppm SDT |
| Constante de celda | K = 1 |
| Puntos de datos | Conductividad, SDT, resistividad, salinidad, temperatura |
| Intervalo (conductividad) | 0 a 19,99 µS/0 a 199,9 µS/0 a 1999 µS/0 a 19,99 mS/0 a 199,9 mS/0 a 1999 mS/0 a 19,99 S* (solo con constante de celda > 5) |
| Incluye | Sonda de conductividad de vidrio con ATC (K = 1) como se indica, soporte para electrodos y GLP |
| Idiomas | Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués |
| Tipo de sonda | Sonda de conductividad |
| Resolución (conductividad) | 0,01 µS/0,1 µS/1 µS/0,01 mS/0,1 mS/1 mS/0,01 mS |