Learn More
MOBKL2B Antibody (OTI6C6), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30145592
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30145592 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30145592
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP272748CL1
Mouse Monoclonal Antibody
MOBKL2B Monoclonal antibody specifically detects MOBKL2B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MOBKL2B
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6C6
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Em:AL163192.1, FLJ13204, FLJ23916, Mob1 homolog 2b, MOB1, Mps One Binder kinase activator-like 2B (yeast), MOB3BMGC32960, monopolar spindle 1 binding, MOB1, domain containing, mps one binder kinase activator-like 2B, Protein Mob3B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MOBKL2B (NP_079037) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79817
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1