Learn More
MOBKL1A Monoclonal Antibody (OTI1H2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17524101
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17524101 30 μL 30 microlitros
17504101 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17524101
Marca: Origene Technologies TA501388S
Mouse Monoclonal Antibody
MOBKL1A Monoclonal antibody specifically detects MOBKL1A in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno MOBKL1A
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HIBCH
N.º de referencia del gen Q5XIE6, Q6NVY1
Alias de gen 1110003E08Rik; AU015450; B230364F10; MATS2; MGC33910; MOB kinase activator 1B; mob1 homolog 1A; MOB1 Mps One Binder homolog B; MOB1, Mps One Binder kinase activator-like 1A; mob1A; MOB1B; MOB4A; Mobkl1a; mps one binder kinase activator-like 1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HIBCH produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26275, 301384, 607040
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a