Learn More
Miele Professional™ Unidad móvil
Tienda Miele Productos
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 352 x 558 x 55 mm
Descripción
Bastidor de sujeción para insertos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras/desinfectadoras de gran capacidad, laboratorio |
| Fondo (métrico) | 352 mm |
| Altura (métrico) | 55 mm |
| Anchura (métrico) | 558 mm |