Learn More
Miele Professional™ Unidad móvil
Tienda Miele Productos
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 790 x 619 x 421 mm
Descripción
- La unidad móvil también puede usarse sin el nivel superior
- Tira magnética para el reconocimiento automático de la unidad móvil
- Nivel inferior equipado con un total de 115 boquillas con clips
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras/desinfectadoras de gran capacidad, laboratorio |
| Fondo (métrico) | 790 mm |
| Altura (métrico) | 421 mm |
| Anchura (métrico) | 619 mm |