Learn More
Miele Professional™ Unidad móvil
Código de producto. 15450555 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 790 x 640 x 565 mm
Código de producto.
15450555 Dimensiones (F x An x Al): 790 x 640 x 565 mm
1 options
Código de producto. 15450555
Marca: Miele Professional™ 4607630
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Unidad móvil E 940 para la carga óptima de instrumental de vidrio de cuello estrecho en 2 niveles
  • La unidad móvil también puede usarse sin el nivel superior
  • Tira magnética para el reconocimiento automático de la unidad móvil
  • Nivel inferior equipado con un total de 115 boquillas con clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable, plástico
Tipo de producto Unidad móvil para bandejas de malla
Color Acero inoxidable, negro
Admite 115 instrumentos de vidrio de cuello estrecho
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 790 mm
Altura (métrico) 565 mm
Anchura (métrico) 640 mm