Learn More
Miele Professional™ Unidad móvil
Código de producto. 15440555 Tienda Miele Productos
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 790 x 640 x 524 mm
Código de producto. 15440555
Marca: Miele Professional™ 7765780
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Unidad móvil E 935/2 para una limpieza óptima de los instrumentos en 3 niveles
  • Capacidad de carga: Bandejas de malla DIN 9
  • Equipada con 2 brazos aspersores integrados
  • Las áreas de carga para los niveles individuales son diferentes
  • Tira magnética para el reconocimiento de unidades móviles (incl. imanes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Unidad móvil para bandejas de malla
Color Acero inoxidable
Admite 9 bandejas de malla DIN; 6 bandejas de malla SPRI
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 790 mm
Altura (métrico) 524 mm
Anchura (métrico) 640 mm