Learn More
Miele Professional™ Unidad móvil
Código de producto. 15460545 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 496 x 492 x 168 mm
Código de producto.
15460545 Dimensiones (F x An x Al): 496 x 492 x 168 mm
1 options
Código de producto. 15460545
Marca: Miele Professional™ 5464630
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Módulo E 747 para una carga óptima de tubos para centrífuga, viales y tubos de ensayo, por ejemplo
  • 104 boquillas para tubos para centrífuga, viales, tubos de ensayo, etc.
  • Boquillas 104 2,5 x 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable, plástico
Tipo de producto Inserto/módulo para tubos de ensayo
Color Acero inoxidable, negro
Admite 104 tubos de ensayo
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 496 mm
Altura (métrico) 168 mm
Anchura (métrico) 492 mm