Descripción
- Adecuada para 104 pipetas de hasta 540 mm
- Tamaño del compartimento del bastidor de sujeción 16 x 16 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable, plástico |
| Tipo de producto | Inserto/módulo para pipetas |
| Color | Acero inoxidable, negro |
| Admite | 104 pipetas |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras desinfectadoras, laboratorio |
| Fondo (métrico) | 496 mm |
| Altura (métrico) | 288 mm |
| Anchura (métrico) | 492 mm |