Learn More
Miele Professional™ Unidad móvil
Código de producto. 15490535 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 600 x 530 x 580 mm
Código de producto.
15490535 Dimensiones (F x An x Al): 600 x 530 x 580 mm
1 options
Código de producto. 15490535
Marca: Miele Professional™ 6070360
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Unidad móvil E 741/1 para la carga óptima de los módulos en los niveles 1 - 4
  • Dependiendo del tamaño de los artículos de lavado, pueden usarse hasta 3 módulos
  • Acoplamiento de la unidad móvil al suministro de agua y de aire de secado
  • La holgura vertical para los niveles individuales es diferente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Color Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 600 mm
Altura (métrico) 680 mm
Anchura (métrico) 530 mm