Learn More
Miele Professional™ Unidad móvil E 385
Tienda Miele Productos
Click to view available options
Incluye:
16 boquillas del inyector
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Equipado con 16 boquillas de inyección
- Equipado con conexión para secado de aire caliente
- Soporte para ML/2 para reconocimiento de unidad móvil / control de brazo aspersor
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Unidad de inyector móvil 1/2 |
| Modelo | E 385 |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumental de vidrio de cuello estrecho |
| Incluye | 16 boquillas del inyector |
| Cantidad | 1 Unidad |