Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil
Tienda Miele Productos
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 358 x 558 x 190 mm
Descripción
32 boquillas (E 351) 4 x 160 mm con pinzas (E 353)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Admite | 32 instrumentos de vidrio de cuello estrecho |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras/desinfectadoras de gran capacidad, laboratorio |
| Fondo (métrico) | 352 mm |
| Altura (métrico) | 190 mm |
| Anchura (métrico) | 558 mm |