Descripción
- Equipado con 39 boquillas de inyección
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Unidad de inyector móvil |
| Modelo | E 329 |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumental de vidrio de cuello estrecho |
| Incluye | 4/5 chorros de 2,5 x 90/110 mm, 5/5/5 chorros de 4,0 x 140/160/180 mm, 5/5/5 chorros de 6,0 x 200/220/240 mm, 1 chorro para lavar un dispensador de polvo |
| Cantidad | 1 Unidad |