Descripción
- Equipado con 37 boquillas de inyección y mecanismos de bloqueo
- Equipado con conexión para secado de aire caliente
- Soporte para ML/2 para el reconocimiento automático de la unidad móvil
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Unidad de inyector móvil 1/1 |
| Modelo | E 414 |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumental de vidrio de cuello estrecho |
| Incluye | 37 boquillas del inyector |
| Cantidad | 1 Unidad |