Descripción
- Equipado con 38 pipetas en 3 filas
- 1.ª fila: 10 pipetas x 100 ml (hasta 550 mm), distancia de barra de 20 mm
- 2ª fila: 14 pipetas x 25 ml, distancia de barra de 26 mm
- 3ª fila: 14 pipetas x 10 ml, distancia de barra de 26 mm
- Soporte para ML/2 para el reconocimiento automático de la unidad móvil
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Unidad de inyector móvil con conexión de secado |
| Modelo | E 405/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas |
| Cantidad | 1 Unidad |