Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil
Código de producto. 15400555 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 600 x 530 x 346 mm
Código de producto.
15400555 Dimensiones (F x An x Al): 600 x 530 x 346 mm
1 options
Código de producto. 15400555
Marca: Miele Professional™ 5746290
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Unidad móvil E 757 para la carga óptima de instrumental de vidrio de laboratorio de gran volumen
  • Equipado con 6 boquillas
  • Equipado con un bastidor de sujeción de altura ajustable
  • Holgura vertical máxima desde la superposición en estrella: 610 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable, plástico
Color Acero inoxidable, negro
Admite 6 artículos de instrumental de vidrio de laboratorio de gran volumen
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 600 mm
Altura (métrico) 346 mm
Anchura (métrico) 530 mm