Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil
Código de producto. 15480545 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 496 x 492 x 260 mm
Código de producto.
15480545 Dimensiones (F x An x Al): 496 x 492 x 260 mm
1 options
Código de producto. 15480545
Marca: Miele Professional™ 5647640
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Módulo E 752 para la carga óptima de instrumental de vidrio de cuello estrecho de 100 a 1000 ml
  • Con 12 boquillas (E 351) 4 x 160 mm con clips (E 353)
  • Con 13 boquillas (E 352) 6 x 220 mm con clips (E 354)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Inserto/módulo para instrumental de vidrio de cuello estrecho
Color Acero inoxidable
Admite 25 instrumentos de vidrio de cuello estrecho
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 496 mm
Altura (métrico) 260 mm
Anchura (métrico) 492 mm