Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil
Tienda Miele Productos
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 790 x 640 x 353 mm
Descripción
- Equipado con 12 boquillas de Ø 10 mm
- Bastidor de sujeción de altura ajustable
- Tira magnética para el reconocimiento automático de la unidad móvil
- Holgura vertical máx. desde la superposición en estrella: 615 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable, plástico |
| Color | Acero inoxidable, negro |
| Admite | 12 artículos de instrumental de vidrio de laboratorio de gran volumen |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras desinfectadoras, laboratorio |
| Fondo (métrico) | 790 mm |
| Altura (métrico) | 353 mm |
| Anchura (métrico) | 640 mm |