Learn More
asecos™ Kit de relleno para caja móvil absorbentes
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit de recambio del carro de almacenamiento de absorbentes para el control de derrames de petróleo
Kit de recambio del carro de almacenamiento de absorbentes para el control de derrames de productos químicos
Kit de recambio universal para carro de almacenamiento de absorbentes multiusos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Heavy-duty Cloth |
| Tipo | Kit de recambio del carro de almacenamiento de absorbentes para el control de derrames de petróleo |
| Peso (imperial) | 6.61 lb. |
| Peso (métrico) | 3 kg |